Tisk…
Perfluoroheptane (mixture of isomers) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48475-100G PC48475-25G PC48475-5G
APOSPC48475-100GEA 6680 CZK
APOSPC48475-100G APOSPC48475-25G APOSPC48475-5G
Perfluoroheptane (mixture of isomers) 98%
Perfluoroheptane (mixture of isomers)
Vzorec: C₇F₁₆
Bod varu: 80…82 °C
Hustota: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040339
CAS číslo: 335-57-9