Tisk…

1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Bromo-4,6-difluoronitrobenzene

PC48460-5G PC48460-100G PC48460-25G
APOSPC48460-5GEA 662 CZK
APOSPC48460-5G APOSPC48460-100G APOSPC48460-25G
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237.9900 g/mol
Bod tání: 51…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112501
CAS číslo: 884494-38-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR