Tisk…
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-3-nitrobenzotrifluoride
PC48440-1G PC48440-5G
APOSPC48440-1GEA 1490 CZK
APOSPC48440-1G APOSPC48440-5G
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄BrF₃N₂O₂
MW: 285,02 g/mol
Bod tání: 80…82 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835318
CAS číslo: 157026-18-1