Tisk…
2-(Difluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48438-1G PC48438-250MG PC48438-5G
APOSPC48438-1GEA 5390 CZK
APOSPC48438-1G APOSPC48438-250MG APOSPC48438-5G
2-(Difluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16875639
CAS číslo: 1018678-50-6