Tisk…
4-Fluorobenzoyl chloride, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: p-Fluorobenzoyl chloride
PC48430-100G
APOSPC48430-100GEA 622 CZK
APOSPC48430-100G
4-Fluorobenzoyl chloride, technická kvalita
4-Fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Bod varu: 82 °C/20mmHg
Bod tání: 44540 °C
Hustota: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000684
CAS číslo: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265
ADR: 8,II