3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48427-1G
PC48427-5G
APOSPC48427-1GEA
6220
CZK
APOSPC48427-1G
APOSPC48427-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₃BrF₃NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13195683 CAS číslo: 191602-89-8 |