Tisk…

4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC48424-10G PC48424-1G PC48424-5G
APOSPC48424-10GEA 1120 CZK
APOSPC48424-10G APOSPC48424-1G APOSPC48424-5G
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 97%
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699114
CAS číslo: 158579-80-7

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR