Tisk…
3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC48406-1G PC48406-25G PC48406-5G
APOSPC48406-1GEA 870 CZK
APOSPC48406-1G APOSPC48406-25G APOSPC48406-5G
3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
MW: 253.0160 g/mol
Bod varu: 78 °C/15mmHg
Hustota: 1.637 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00511232
CAS číslo: 655-26-5