Tisk…
4-Chloro-2-trifluoromethylpyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC48400-1G PC48400-25G PC48400-5G
APOSPC48400-1GEA 3540 CZK
APOSPC48400-1G APOSPC48400-25G APOSPC48400-5G
4-Chloro-2-trifluoromethylpyrimidine 97%
4-Chloro-2-trifluoromethylpyrimidine
Vzorec: C₅H₂ClF₃N₂
MW: 182,53 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411632
CAS číslo: 1514-96-1