Tisk…

α,α,α-Trifluoro-m-cresol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride

PC4840-25G PC4840-100G PC4840-500G
APOSPC4840-25GEA 622 CZK
APOSPC4840-25G APOSPC4840-100G APOSPC4840-500G
α,α,α-Trifluoro-m-cresol 98%
α,α,α-Trifluoro-m-cresol
Vzorec: C₇H₅F₃O
Bod varu: 178 °C
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002299
CAS číslo: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR