2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48392-1G
PC48392-5G
APOSPC48392-1GEA
0
CZK
APOSPC48392-1G
APOSPC48392-5G
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride 95%
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride
Vzorec:
C₄H₇N₂OF₃·HCl Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09944516 CAS číslo: 1171331-39-7 |