1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC4837-1G
PC4837-25G
PC4837-5G
APOSPC4837-1GEA
5200
CZK
APOSPC4837-1G
APOSPC4837-25G
APOSPC4837-5G
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
Vzorec:
C₈H₅BrF₄ Bod varu: 49 °C/0,4mmHg Bod tání: 38…43 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03001155 CAS číslo: 92814-00-1 UN: 3261 ADR: 8,II |