2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48364-100G
PC48364-25G
APOSPC48364-100GEA
9200
CZK
APOSPC48364-100G
APOSPC48364-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₄BrF₃O₂ MW: 269,0154 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06208253 CAS číslo: 1483-56-3 |