Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48362-1G PC48362-5G
APOSPC48362-1GEA 2730 CZK
APOSPC48362-1G APOSPC48362-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Vzorec: C₅H₂ClF₃N₂
Bod varu: 85 °C/112mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189478
CAS číslo: 799557-87-2
UN: 3267
ADR: 8,III