Tisk…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48361-10G PC48361-1G PC48361-5G
APOSPC48361-10GEA 30450 CZK
APOSPC48361-10G APOSPC48361-1G APOSPC48361-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyrazine
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyrazine
Vzorec: C₅H₂ClF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189477
CAS číslo: 61655-69-4
UN: 3267
ADR: 8,III