Tisk…
3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
PC48354-1G PC48354-250MG PC48354-5G
APOSPC48354-1GEA 1990 CZK
APOSPC48354-1G APOSPC48354-250MG APOSPC48354-5G
3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 97%
3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO₂
MW: 168.17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12545933
CAS číslo: 295779-86-1