Tisk…
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48351-1G PC48351-25G PC48351-5G
APOSPC48351-1GEA 1370 CZK
APOSPC48351-1G APOSPC48351-25G APOSPC48351-5G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832311
CAS číslo: 937068-58-1