Tisk…
2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48350-10G PC48350-1G PC48350-5G
APOSPC48350-10GEA 11080 CZK
APOSPC48350-10G APOSPC48350-1G APOSPC48350-5G
2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 97%
2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂Br₂F₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800679
CAS číslo: 1027511-90-5