Tisk…
2-(Difluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48345-1G PC48345-250MG PC48345-5G
APOSPC48345-1GEA 1240 CZK
APOSPC48345-1G APOSPC48345-250MG APOSPC48345-5G
2-(Difluoromethyl)benzoic acid 97%
2-(Difluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Bod tání: 128…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140191
CAS číslo: 799814-32-7