Tisk…
5-Methoxy-2-fluorobenzylcyanide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48340-1G PC48340-5G PC48340-250MG
APOSPC48340-1GEA 2700 CZK
APOSPC48340-1G APOSPC48340-5G APOSPC48340-250MG
5-Methoxy-2-fluorobenzylcyanide 97%
5-Methoxy-2-fluorobenzylcyanide
Vzorec: C9H8FNO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 672931-28-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III