5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48339-100G
PC48339-25G
PC48339-5G
APOSPC48339-100GEA
1660
CZK
APOSPC48339-100G
APOSPC48339-25G
APOSPC48339-5G
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
Vzorec:
C₅H₅FN₂O₂ Bod tání: 200 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03265437 CAS číslo: 1480-96-2 |