Tisk…
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48328-25G PC48328-5G
APOSPC48328-25GEA 6950 CZK
APOSPC48328-25G APOSPC48328-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 98%
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546486
CAS číslo: 76041-79-7