Tisk…
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48327-5G PC48327-1G
APOSPC48327-5GEA 16370 CZK
APOSPC48327-5G APOSPC48327-1G
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₆BrF₃
Bod varu: 49 °C/5mmHg
Hustota: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12789673
CAS číslo: 434-42-4