Tisk…
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
PC48326-1G PC48326-250MG PC48326-5G
APOSPC48326-1GEA 2110 CZK
APOSPC48326-1G APOSPC48326-250MG APOSPC48326-5G
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol 97%
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
Vzorec: C₇H₆FIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12031763
CAS číslo: 877264-43-2