Tisk…
Methyl-5-fluoro-2-iodobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48322-1G PC48322-5G PC48322-10G
APOSPC48322-1GEA 622 CZK
APOSPC48322-1G APOSPC48322-5G APOSPC48322-10G
Methyl-5-fluoro-2-iodobenzoate 97%
Methyl-5-fluoro-2-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₆FIO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12965043
CAS číslo: 1202897-48-0