Tisk…
3,4-Difluoro-o-toluic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48321-25G PC48321-5G
APOSPC48321-25GEA 4170 CZK
APOSPC48321-25G APOSPC48321-5G
3,4-Difluoro-o-toluic acid
3,4-Difluoro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Bod tání: 152…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07777153
CAS číslo: 157652-31-8