Tisk…
4-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)pyrimidin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48315-1G PC48315-250MG
APOSPC48315-1GEA 11410 CZK
APOSPC48315-1G APOSPC48315-250MG
4-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)pyrimidin-2-amine
4-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)pyrimidin-2-amine
Vzorec: C₁₆H₁₂FN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18089178
CAS číslo: 1287217-46-2