Tisk…
3-Trifluoromethoxy-N-(trimethylsiliyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48314-1G PC48314-2.5G PC48314-5G PC48314-10G
APOSPC48314-1GEA 6720 CZK
APOSPC48314-1G APOSPC48314-2.5G APOSPC48314-5G APOSPC48314-10G
3-Trifluoromethoxy-N-(trimethylsiliyl)aniline
3-Trifluoromethoxy-N-(trimethylsiliyl)aniline
Vzorec: C₁₀H₁₄F₃NOSi
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14666453
CAS číslo: 561304-47-0