Tisk…
4'-Chloro-5-fluoro-1,1'-biphenyl-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48313-1G PC48313-100MG PC48313-250MG PC48313-500MG PC48313-2.5G PC48313-5G
APOSPC48313-1GEA 9260 CZK
APOSPC48313-1G APOSPC48313-100MG APOSPC48313-250MG APOSPC48313-500MG APOSPC48313-2.5G APOSPC48313-5G
4'-Chloro-5-fluoro-1,1'-biphenyl-2-amine
4'-Chloro-5-fluoro-1,1'-biphenyl-2-amine
Vzorec: C₁₂H₉ClFN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12824033
CAS číslo: 188731-34-2