Tisk…
3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-fluoropyridin-3-amine, 2-Bromo-5-fluoro-3-pyridylamine
PC48312-5G
APOSPC48312-5GEA 1990 CZK
APOSPC48312-5G
3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine 98%
3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₄BrFN₂
Bod tání: 97…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05662413
CAS číslo: 884495-03-8