Tisk…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-4-trifluoromethylbenzoic acid, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
PC48310-25G PC48310-100G PC48310-5G
APOSPC48310-25GEA 2570 CZK
APOSPC48310-25G APOSPC48310-100G APOSPC48310-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Bod tání: 114…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06208178
CAS číslo: 23228-45-7