Tisk…
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48309-1G PC48309-25G PC48309-5G
APOSPC48309-1GEA 622 CZK
APOSPC48309-1G APOSPC48309-25G APOSPC48309-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₃IO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11849931
CAS číslo: 702641-04-1