5-Chloro-2-fluoro-4-iodopyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48308-25G
APOSPC48308-25GEA
5860
CZK
APOSPC48308-25G
5-Chloro-2-fluoro-4-iodopyridine 97%
5-Chloro-2-fluoro-4-iodopyridine
Vzorec:
C₅H₂ClFIN MW: 257,43 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04112566 CAS číslo: 659731-48-3 |