Tisk…
3-Fluoro-2-methylpyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48307-10G PC48307-25G PC48307-5G
APOSPC48307-10GEA 13460 CZK
APOSPC48307-10G APOSPC48307-25G APOSPC48307-5G
3-Fluoro-2-methylpyridine 96%
3-Fluoro-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆FN
Bod varu: 114 °C
Hustota: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08705710
CAS číslo: 15931-15-4
UN: 1993
ADR: 3,III