Tisk…
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Fluoro-4-iodo-5-picoline
PC48305-1G PC48305-25G PC48305-5G
APOSPC48305-1GEA 2990 CZK
APOSPC48305-1G APOSPC48305-25G APOSPC48305-5G
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅FIN
MW: 237.02
Bod tání: 40…45 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03095297
CAS číslo: 153034-94-7