Tisk…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Bromomethyl)-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzene
PC48302-25G PC48302-5G PC48302-100G
APOSPC48302-25GEA 7940 CZK
APOSPC48302-25G APOSPC48302-5G APOSPC48302-100G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃
MW: 273.48
Hustota: 1.6951 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660232
CAS číslo: 886500-26-1
UN: 3265
ADR: 8 II