Tisk…
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)-2-fluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobromobenzene, 1-Bromo-3-fluoro-4-(difluoromethoxy)benzene
PC48300-1G PC48300-5G PC48300-25G
APOSPC48300-1GEA 870 CZK
APOSPC48300-1G APOSPC48300-5G APOSPC48300-25G
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)-2-fluorobenzene
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)-2-fluorobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11036067
CAS číslo: 147992-27-6