Tisk…
α,α,α-Trifluoro-o-cresol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Hydroxybenzotrifluoride, 2-(Trifluoromethyl)phenol
PC4830-100G PC4830-250G PC4830-25G
APOSPC4830-100GEA 1740 CZK
APOSPC4830-100G APOSPC4830-250G APOSPC4830-25G
α,α,α-Trifluoro-o-cresol 99%
α,α,α-Trifluoro-o-cresol
Vzorec: C₇H₅F₃O
Bod varu: 147…148 °C
Bod tání: 45…46 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002222
CAS číslo: 444-30-4
EINECS: 207-148-7
UN: 1325
ADR: 4.1,II