Tisk…
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
PC48297-1G PC48297-5G PC48297-10G
APOSPC48297-1GEA 622 CZK
APOSPC48297-1G APOSPC48297-5G APOSPC48297-10G
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrFO
MW: 217.04 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09264507
CAS číslo: 161957-61-5