2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48294-1G
PC48294-5G
PC48294-25G
APOSPC48294-1GEA
622
CZK
APOSPC48294-1G
APOSPC48294-5G
APOSPC48294-25G
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₄BrF₃N₂ Bod tání: 66…75 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09864896 CAS číslo: 944401-56-3 |