Tisk…
2-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48293-1G PC48293-5G PC48293-25G
APOSPC48293-1GEA 622 CZK
APOSPC48293-1G APOSPC48293-5G APOSPC48293-25G
2-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid 97%
2-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261246
CAS číslo: 885588-12-5