Tisk…
2-Methyl-4-trifluoromethyl-1H-imidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48292-1G PC48292-5G
APOSPC48292-1GEA 2530 CZK
APOSPC48292-1G APOSPC48292-5G
2-Methyl-4-trifluoromethyl-1H-imidazole 95%
2-Methyl-4-trifluoromethyl-1H-imidazole
Vzorec: C₅H₅F₃N₂
Bod tání: 179…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10000863
CAS číslo: 33468-67-6