Tisk…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48290-10G PC48290-5G PC48290-1G
APOSPC48290-10GEA 9990 CZK
APOSPC48290-10G APOSPC48290-5G APOSPC48290-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFNO
Bod tání: 88…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832269
CAS číslo: 1017777-72-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III