Tisk…

α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC4829-100G PC4829-25G PC4829-5G
APOSPC4829-100GEA 5760 CZK
APOSPC4829-100G APOSPC4829-25G APOSPC4829-5G
α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 97%
α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.03
Bod varu: 222
Bod tání: 32
Hustota: 1.598 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236321
CAS číslo: 198649-68-2
UN: 3265
ADR: 8 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR