Tisk…
4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4823-25G PC4823-5G PC4823-100G
APOSPC4823-25GEA 3060 CZK
APOSPC4823-25G APOSPC4823-5G APOSPC4823-100G
4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid 96%
4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Bod tání: 206…208 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272134
CAS číslo: 82846-18-2