Tisk…
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-3-nitrophenylsulphur pentafluoride
PC4815-1G PC4815-250MG
APOSPC4815-1GEA 27710 CZK
APOSPC4815-1G APOSPC4815-250MG
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline 95%
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline
Vzorec: C₆H₅F₅N₂O₂S
MW: 264,17 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11501034
CAS číslo: 197385-06-1