Tisk…
Dihydrogen hexafluorozirconate 45% (w/v) vodný roztok
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4812-2KG PC4812-500G
APOSPC4812-2KGEA 8200 CZK
APOSPC4812-2KG APOSPC4812-500G
Dihydrogen hexafluorozirconate 45% (w/v) vodný roztok
Dihydrogen hexafluorozirconate
Vzorec: H₂ZrF₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082965
CAS číslo: 12021-95-3