4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric Acid
PC4810-1G
PC4810-250MG
APOSPC4810-1GEA
9890
CZK
APOSPC4810-1G
APOSPC4810-250MG
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine
Vzorec:
C₅H₅F₆NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014349 CAS číslo: 16063-80-2 EINECS: 240-207-5 |