2-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC4809-1G
PC4809-5G
PC4809-10G
APOSPC4809-1GEA
622
CZK
APOSPC4809-1G
APOSPC4809-5G
APOSPC4809-10G
2-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
2-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec:
C₉H₇F₂NO MW: 183,1548 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236240 CAS číslo: 41429-22-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |