Hexafluoro-2-(p-tolyl)isopropanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-methylphenyl)propan-2-ol
PC4805-100G
PC4805-25G
APOSPC4805-100GEA
19740
CZK
APOSPC4805-100G
APOSPC4805-25G
Hexafluoro-2-(p-tolyl)isopropanol 97%
Hexafluoro-2-(p-tolyl)isopropanol
Vzorec:
C₁₀H₈F₆O MW: 258.17 g/mol Bod varu: 182 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015357 CAS číslo: 2010-61-9 |